Få mere at vide
Melford CAPS
Mængde:
100 g
500 g
Beskrivelse
Produktet afsendes normalt inden for 24 timer. Kun forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til mad- eller stofbrug.
pKa (25°°C): 10,4. Arbejds-pH-området i vandig opløsning er 9,7-11,1
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | CAPS |
| CAS | 1135-40-6 |
| Mængde | 100 g |
| Molekylær formel | C9H19NO3S |