Få mere at vide
CAPS, 0,5 M bufferopløsning, pH 9,0, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15475929
Skift visning
Mængde:
250 ml
500 ml
Pakningsstørrelse:
250ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15475929 250 ml 250ml
15485929 500 ml 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15475929 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J63749.AK
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-10-2026
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
CAS 1135-40-6
Koncentration 0.5 M
pH 9.0
Fysisk form Væske
Mængde 250 ml
Molekylær formel C9H19NO3S
MDL nummer MFCD00003837
InChI nøgle PJWWRFATQTVXHA-UHFFFAOYSA-N
SMIL OS(=O)(=O)CCCNC1CCCCC1
IUPAC navn 3-(cyclohexylamino)propan-1-sulfonsyre
Molekylvægt (g/mol) 221.32