Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals CAPS, 0,5 M bufferopløsning, pH 10,5
Artikelnummer. 15494819
Skift visning
Mængde:
250 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15494819 500 mL -
15484819 250 mL 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15494819 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J62446.AP
Request Bulk or Custom Format
Edge
CAS: 1135-40-6 | C9H19NO3S | 221.32 g/mol
CAPS (N-cyclohexyl-3-aminopropansulfonsyre) buffersalt anvendes til at formulere CAPS buffer, en zwitterionisk buffer, der er anvendelig i området pH 7,9-11,1. CAPS-buffer er meget udbredt i Western- og immunoblotting-eksperimenter samt proteinsekventering og identifikation. Anvendes ved elektrooverførsel af proteiner til PVDF (sc-3723) eller nitrocellulosemembraner (sc-3718, sc-3724). Den høje pH af denne buffer gør den nyttig til overførsel af proteiner med en pI> 8.5. CAPS er ikke en af de originale Good's buffere, selvom den har en struktur, der ligner de andre propansulfonsyrer og blev valgt som et meget vandopløseligt bufferreagens med en optimal buffer pH på 10,4 og minimal reaktivitet med enzymer eller proteiner, minimal salteffekt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
CAPS (N-cyclohexyl-3-aminopropansulfonsyre) buffersalt bruges til at formulere CAPS buffer, en zwitterionisk buffer, der er anvendelig i området pH 7,9-11,1. CAPS-buffer er meget udbredt i Western- og immunoblotting-eksperimenter samt proteinsekventering og identifikation. Anvendes ved elektrooverførsel af proteiner til PVDF (sc-3723) eller nitrocellulosemembraner (sc-3718, sc-3724). Den høje pH af denne buffer gør den nyttig til overførsel af proteiner med en pI >8,5. CAPS er ikke en af de originale Good's buffere, selvom den har en struktur, der ligner de andre propansulfonsyrer og blev valgt som et meget vandopløseligt bufferreagens med en optimal buffer pH på 10,4 og minimal reaktivitet med enzymer eller proteiner, minimal salteffekt.
Opløselighed Opløseligt i vand
(100 g/L) ved 20 C °og methanol (1%).
Bemærkninger
Opbevares ved stuetemperatur. Sørg for god ventilation. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1135-40-6
Molekylær formel C9H19NO3S
Molekylvægt (g/mol) 221.32
MDL nummer MFCD00003837
InChI nøgle PJWWRFATQTVXHA-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn 3-(cyclohexylamino)propan-1-sulfonsyre
SMIL OS(=O)(=O)CCCNC1CCCCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale CAPS
Koncentration 0.5 M
pH 10.5
Fysisk form Væske
Mængde 500 mL