Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals CAPS, 0,5 M bufferopløsning, pH 10,0
Artikelnummer. 15413319
Skift visning
Mængde:
250 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
250ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15413319 250 mL 250ml
15423319 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15413319 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J60569.AK
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1135-40-6 | C9H19NO3S | 221,32 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1135-40-6
Molekylær formel C9H19NO3S
Molekylvægt (g/mol) 221.32
MDL nummer MFCD00003837
InChI nøgle PJWWRFATQTVXHA-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn 3-(cyclohexylamino)propan-1-sulfonsyre
SMIL OS(=O)(=O)CCCNC1CCCCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale CAPS
Koncentration 0.5 M
pH 10.0
Fysisk form Væske
Mængde 250 mL