Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Caprylic acid |
| Farve | Farveløs |
| Tæthed | 0,91 g/cm3 ved 20 °C |
| Analyseprocentområde | >99.5% |
| Mængde | 1 L |
| Formel vægt | 144.2 |
| Fysisk form | Væske |