Få mere at vide
Kaprofenon, TRC
Product Code. 30354838
Change view
Click to view available options
Mængde:
5 g
Product Code. Mængde
30354838 5 g
1 options
Product Code. 30354838 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCC2422305G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale Caprophenone
CAS 942-92-7
Molekylær formel C12H16O
Mængde 5 g
Synonym Hexanophenone, 1-Phenyl-1-hexanone, 1-Benzoylpentane, NSC 8480, Pentyl Phenyl Ketone, Phenyl Pentyl Ketone, n-Pentyl Phenyl Ketone
InChI formel InChI=1S/C12H16O/c1-2-3-5-10-12(13)11-8-6-4-7-9-11/h4,6-9H,2-3,5,10H2,1H3
SMIL CCCCCC(=O)c1ccccc1
IUPAC navn 1-phenylhexan-1-one
Molekylvægt (g/mol) 176.25
Formel vægt 176.1201