Få mere at vide
Capromorelin Tartrate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Renhed | >95% (HPLC) |
| Format | Neat |
| Molekylvægt (g/mol) | 505.6115009 |
| Mængde | 25 mg |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |