missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
ε-Caprolactone, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 502-44-3 |
| Smeltepunkt | -1.5°C |
| Tæthed | 1.07 g/cm3 at 20°C |
| Kogepunkt | 235°C/1013 hPa |
| MDL nummer | MFCD00003267 |
| Mængde | 250 mL |
| Synonym | ε-Caprolactone, 2-Oxepanone, 6-Hydroxycaproic acid lactone, ε-Caprolactone |
| Molekylvægt (g/mol) | 114.14 |
| Grad | Research |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?