Få mere at vide
epsilon-Caprolacton monomer, 99%
Artikelnummer. 10742601 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Emballage:
Glasflaske
Plastiktromle
Pakningsstørrelse:
10kg
1kg
2.5kg
250g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10742601 1 kg Glasflaske 1kg
10092080 250 g Glasflaske 250g
10173713 2.5 kg Glasflaske 2.5kg
10388539 10 kg Plastiktromle 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10742601 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 173440010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1205.00 DKK
    1013.65 DKK / 1kg
    Spare 191.35 DKK
    15% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 502-44-3 | C6H10O2 | 114,14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 502-44-3
MDL nummer MFCD00003267
InChI nøgle PAPBSGBWRJIAAV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-hexanolactone, epsilon-caprolactone, 2-oxepanone, caprolactone, hexan-6-olide, 6-hexanolide, hexano-6-lactone, 1,6-hexanolide, e-caprolactone, 1-oxa-2-oxocycloheptane
PubChem CID 10401
ChEBI CHEBI:17915
IUPAC navn oxepan-2-one
SMIL C1CCC(=O)OCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale ε-Caprolactone monomer
Smeltepunkt -1 °C
Farve Farveløs
Tæthed 1.0300g/mL
Kogepunkt 235 °C
Flammepunkt 109 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C6H10O2
Brydningsindeks 1,4620 til 1,464
Mængde 1 kg
Beilstein 17,II,29
Specifik vægtfylde 1.03
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: >1000 mg/l (20 °C). Andre opløseligheder: opløselige i ethanol, acetone, diethylether
Molekylvægt (g/mol) 114.14
Formel vægt 114.14
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske