Få mere at vide
Caprolactam, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 12939464 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Skift visning
Mængde:
1 mL
Pakningsstørrelse:
1ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12939464 1 mL 1ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 12939464 Leverandør SPEX Certiprep Leverandørnr. S712
Store besparelser og bedre adskillelse
Brug rabatkode 27992
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Indeholder
Autosampler hætteglas, NIST Sporbart analysecertifikat akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34, sikkerhedsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certificeret, NIST-sporbart Certificeret referencemateriale
Organisk standard fremstillet til GC, GC/MS, HPLC, LC/MS og anden analytisk instrumentering
AnalytCAS-nr.Koncentration
e-Caprolactam105-60-21000 μg/ml
Certificeringer
Akkrediteret af A2LA for ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34 og certificeret af UL-DQS til ISO 9001
Overholdelse
GHS/OSHA-klage
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Caprolactam
Emballage 2 ml ravfarvet præpareret glasampule
CAS 105-60-2, 67-56-1
CAS min % 0.1, 99.9
Koncentration eller sammensætningsnoter Certifikatrapporter fra analysematerialet sigter mod analytter med en nøjagtighed ±på 2 % og korrektion for råmaterialets renhed.
CAS Max % 0.1, 99.9
Molekylær formel C6H11NO
Til brug med (udstyr) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS og anden analytisk instrumentering
InChI nøgle JBKVHLHDHHXQEQ-UHFFFAOYSA-N
Type Certificeret referencemateriale
SMIL C1CCC(=O)NCC1
IUPAC navn azepan-2-one
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol-P og T
Molekylvægt (g/mol) 113.16
PubChem CID 7768
Mængde 1 mL
ChEBI CHEBI:28579
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Caprolactam
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H370-Forårsager organskader.
Sikkerhedssætning
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: methanol
Produkt kun beregnet til laboratoriebrug