Få mere at vide
ε-Caprolactam, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| Smeltepunkt | 68°C to 70°C |
| Tæthed | 1.01 g/cm3 at 80°C |
| Kogepunkt | 270.8°C/1013 hPa |
| MDL nummer | MFCD00006936 |
| Mængde | 1 kg |
| Synonym | ε-Caprolactam, 6-Aminocaproic acid lactam, 2-Oxohexamethyleneimine, ε-Caprolactam |
| Molekylvægt (g/mol) | 113.16 |
| Grad | Research |