Få mere at vide
epsilon-Caprolactam, 99+%
Artikelnummer. 10512284 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
250 g
1 kg
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
2.5kg
250g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10512284 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
10001973 100 g Plastflaske 100g
10207313 250 g Plastflaske 250g
10439400 1 kg Plastflaske 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10512284 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 108230025
 Begrænset vare
På lager
CAS: 105-60-2 | C6H11NO | 113,16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 105-60-2
Molekylær formel C6H11NO
Molekylvægt (g/mol) 113.16
MDL nummer MFCD00006936
InChI nøgle JBKVHLHDHHXQEQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym epsilon-caprolactam, caprolactam, 6-caprolactam, 2-oxohexamethylenimine, aminocaproic lactam, 2-azacycloheptanone, hexahydro-2h-azepin-2-one, 2h-azepin-2-one, hexahydro, 6-hexanelactam, hexanolactam
PubChem CID 7768
ChEBI CHEBI:28579
IUPAC navn azepan-2-one
SMIL C1CCC(=O)NCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale ε-Caprolactam
Smeltepunkt 68 °C til 71 °C
Farve Hvid
Kogepunkt 268 °C
Flammepunkt 152 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99% min. (GC)
Emballage Plastflaske
Mængde 2.5 kg
Beilstein 21, V,6, 444
Fieser 09,316
Merck Index 15, 1763
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 4560 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: frit opløselige i methanol, dimethylformamid, ethanol, ether og tetrahydrofurfurylalkohol, opløselige i klorerede kulbrinter, cyclohexen, petroleumsfraktioner, kloroform, benzen
Viskositet 8,52 mPa (80 °C)
Formel vægt 113.16
Procent renhed 99+%
Fysisk form Krystaller eller Flager
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • e-Caprolactam
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.