Få mere at vide
Caproic acid, ∽98%, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11427851 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
Artikelnummer. Mængde
11427851 100 mL
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11427851 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215055380
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Caproic acid
CAS 142-62-1
Farve Farveløs
Tæthed 0.927 (water=1)
Analyseprocentområde ∽98%
Molekylær formel C6H12O2
Mængde 100 mL
Synonym caproic acid, capronic acid, n-hexanoic acid, n-caproic acid, butylacetic acid, hexoic acid, pentylformic acid, 1-hexanoic acid, n-hexylic acid, n-hexoic acid
InChI nøgle FUZZWVXGSFPDMH-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCCCCC(=O)O
IUPAC navn hexansyre
Molekylvægt (g/mol) 116.16
PubChem CID 8892
ChEBI CHEBI:30776
Formel vægt 116.18
Fysisk form Væske