missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Capreomycin Sulfate, TRC

Artikelnummer. 30347231
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30347231 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30347231 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC17567525MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Capreomycin Sulfate
CAS 1405-37-4
Molekylær formel C24H44N14O12S
Mængde 25 mg
Synonym Capastat sulfate, Capreomycin Sulfate, Caprocin
InChI formel InChI=1S/C25H44N14O8.H2O4S/c26-4-1-2-11(27)6-17(41)32-8-14-20(43)35-15(9-34-25(30)47)21(44)39-18(13-3-5-31-24(29)38-13)23(46)33-7-12(28)19(42)37-16(10-40)22(45)36-14;1-5(2,3)4/h5,9,11-14,16,18,24,38,40H,1-4,6-8,10,26-29H2,(H,32,41)(H,33,46)(H,35,43)(H,36,45)(H,37,42)(H,39,44)(H3,30,34,47);(H2,1,2,3,4)/b15-9-;/t11-,12?,13-,14-,16-,18?,24?;/m1./s1 andInChI=1S/C25H44N14O7/c1-11-19(41)36-15(9-32-17(40)7-12(27)3-2-5-26)21(43)37-16(10-34-25(30)46)22(44)39-18(14-4-6-31-24(29)38-14)23(45)33-8-13(28)20(42)35-11/h6,10-15,18,24,38H,2-5,7-9,26-29H2,1H3,(H,32,40)(H,33,45)(H,35,42)(H,36,41)(H,37,43)(H,39,44)(H3,30,34,46)/b16-10-/t11-,12-,13?,14-,15-,18?,24?/m1/s1
SMIL C1CN=C(NC1C2C(=O)NC[C@@H](C(=O)NC(C(=O)N[C@H](C(=O)N/C(=C\NC(=O)N)/C(=O)N2)CNC(=O)[C@H](CCCN)N)CO)N)N.OS(=O)(=O)O
IUPAC navn (3R)-3,6-diamino-N-(((2R,5R,Z)-15-amino-11-((4R)-2-amino-2,3,4,5-tetrahydropyrimidin-4-yl)-2-methyl-3,6,9,12,16-pentaoxo-8-(ureidomethylene)-1,4,7,10,13-pentaazacyclohexadecan-5-yl)methyl)hexanamide sulfuric acid and (3R)-3,6-diamino-N-(((2R,5R,Z)-15-amino-11-((4R)-2-amino-2,3,4,5-tetrahydropyrimidin-4-yl)-2-(hydroxymethyl)-3,6,9,12,16-pentaoxo-8-(ureidomethylene)-1,4,7,10,13-pentaazacyclohexadecan-5-yl)methyl)hexanamide Sulfuric acid salt
Molekylvægt (g/mol) 752.8
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.