Få mere at vide
MP Biomedicals™ Capreomycin Sulfate, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11439071 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde unitSize
11439071 1 g 1g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11439071 Leverandør MP Biomedicals™ Leverandørnr. 0215492491
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Often grouped with aminoglycosides. Capreomycin Sulfate, MP Biomedicals is a cyclic peptide antibiotic. This second line antibiotic binds across the ribosomal interface involving 23S rRNA helix 69 (H69) and 16S rRNA helix 44 (h44).
Capreomycin is used to study multidrug-resistant tuberculosis. It is also used to study bacterial ribosomal subunit interactions and translocation processes during protein synthesis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
CAS 1405-37-4
Indhold og opbevaring -20°C
Format Powder
Til brug med (applikation) Capreomycin is a second line antibiotic and is used to study multidrug-resistant tuberculosis. Capreomycin sulfate is used to study bacterial ribosomal subunit interactions and translocation processes during protein synthesis.
Molekylvægt (g/mol) 750.79
Mængde 1 g
Kilde Streptomyces capreolus
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Capreomycin Sulfate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1A
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H360-Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Capreomycin Sulfate