Få mere at vide
Capreomycin sulfate, MedChemExpress
Beskrivelse
Capreomycin sulfate is a peptide antibiotic, commonly grouped with the aminoglycosides, which is given in combination with other antibiotics for MDR-tuberculosis.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Capreomycin sulfate |
| CAS | 1405-37-4 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C25H46N14O11S |
| Mængde | 5 g |
| Opløselighedsinformation | H2O : ≥ 37 mg/mL (49.28 mM) |
| SMIL | O=C(CC(N)CCCN)NCC(C(N/C(C(NC(C1NC(NCC1)=N)C2=O)=O)=C/NC(N)=O)=O)NC(C(NC(C(CN2)N)=O)C)=O.O=S(O)(O)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 750.78 |
| Formel vægt | 750.78 |
| Vis mere |