Få mere at vide
Capping Reagens, Solstice
BIOPHARMA
Artikelnummer. 16845421
Skift visning
4X2,5L GLAS FLASKE
Artikelnummer.
16845421 4X2,5L GLAS FLASKE
1 options
Artikelnummer. 16845421 Leverandør Burdick & Jackson BioSyn Leverandørnr. BR6514X2.5L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    39380.00 DKK
    16319.62 DKK / Pakke med 4
    Spare 23060.38 DKK
    58% Slukket
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
BioSyn™ , velegnet til brug med DNA/RNA-synteseinstrumenter, 90/10 THF/NMI (v/v)
Solstice BioSyn™-reagenser og -opløsningsmidler til DNA/RNA-syntese
  • Solstice BioSyn™-opløsningsmidler og -reagenser behandles og oprenses specifikt efter strenge specifikationer, hvilket sikrer fremragende synteseeffektivitet
  • ideelle til oligonukleotidsyntese uanset anvendelsen
  • Alle opløsningsmidler og reagenser filtreres (0,2 mikron for oxidationsreagenser og 0,1 mikron for alle andre reagenser) for at minimere partikulær kontaminering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
CAS 616-47-7, 109-99-9
CAS Max % 10.00%, 90.00%
Mængde 4 x 2.5 L
Flammepunkt -15 °C
Emballage Glasflaske
Fysisk form Flydende, klar
Renhedsgrad noter Kondensationsreagenser
Kogepunkt 66 °C. De fysiske data er hovedkomponentens.