Få mere at vide
Capping Reagent B for DNA Synthesis, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 32237543
Skift visning
Mængde:
450 mL
Artikelnummer. Mængde
32237543 450 mL
1 options
Artikelnummer. 32237543 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8570120450
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
1-Methylimidazole : Tetrahydrofuran 18/82 (w/w), Novabiochem™
Pre-mixed ready-to-use Capping Reagent: 857012.0450: Compatible with MerMade DNA Synthesisers. Attaches directly to Instrument (28/405 neck finish); 857012.4000: Compatible with MerMade DNA Synthesisers. Stand alone from Instrument (38 mm Neck Finish)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Capping Reagent B for DNA Synthesis
Tæthed 0.99 g/cm³
Mængde 450 mL