Få mere at vide
Abnova™ CAPNS2 Recombinant Protein
Artikelnummer. 16125793
Mængde:
10 μg
25 μg
Pakningsstørrelse:
10µg
Artikelnummer. 16125793
Brand: Abnova™ H00084290P01.10ug
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Tekniske data
Adgangsnummer AAH05397
Til brug med (applikation) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formulering 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
Gen-id (Entrez) 84290
Molekylvægt (g/mol) 53.02
Navn CAPNS2 (Human) Recombinant Protein (P01)
pH-område 8
Fremstillingsmetode In vitro wheat germ expression system
Oprensningsmetode Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Kvalitetskontrol test 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Mængde 10 μg
Kilde Wheat Germ (in vitro)
Immunogen MFLAKALLEGADRGLGEALGGLFGGGGQRREGGGRNIGGIVGGIVNFISEAAAAQYTPEPPPTQQHFTSVEASESEEVRRFRQQFTQLAGPDMEVGATDLMNILNKVLSKHKDLKTDGFSLDTCRSIVSVMDSDTTGKLGFEEFKYLWNNIKKWQCVYKQYDRDHSGSLGSSQLRGALQAAGFQLNEQLYQMIVRRYANEDGDMDFNNFISCLVRLDAMFRAFKSLDRDRDGLIQVSIKEWLQLTMYS
Opbevaringskrav Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Gene Alias MGC12536/MGC14804
Fælles navn CAPNS2
Gen symbol CAPNS2
Krydsreaktivitet Human
Arter Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Protein tag GST
Form Solution