Få mere at vide
CAPN1 Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
1082.11 DKK - 3059.75 DKK
Tekniske data
Antigen CAPN1
Klon 4E6H1
Koncentration 500 μg/mL
Applikationer Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA
Klassifikation Monoclonal
Se flere specifikationer
Produkter 2
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
30234397
Dokumentvisning
Proteintech
67732-1-IG-150UL
150 μL
3059.75 DKK
150µL
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
30237727
Dokumentvisning
Proteintech
67732-1-IG-20UL
20 μL
1082.11 DKK
20µL
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Beskrivelse
Beskrivelse
The CAPN1 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human CAPN1. This antibody recognizes human antigen. The CAPN1 antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, ELISA analysis.
Tekniske data
Tekniske data
CAPN1
500 μg/mL
Monoclonal
Liquid
RUO
823
Recombinant Protein
Primary
Store at -20°C.
4E6H1
Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA
Unconjugated
Mouse
Human
CANP; CANP1; CANPL1; muCANP; muCL
IgG2b
Protein A purification
Monoclonal Antibody
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater