Få mere at vide
Greiner Bio-One CapMat, for use with 96-well MASTERBLOCK™ Microplates
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10708264
Skift visning
Forspaltet:
Nej
Artikelnummer. Forspaltet
10708264 Nej
1 options
Artikelnummer. 10708264 Leverandør Greiner Bio-One Leverandørnr. 381061
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sealers for microplates
  • For use with 96-well MASTERBLOCK Microplates
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Translucent
Certificeringer/compliance Free of detectable DNase/RNase, human DNA and pyrogens; resistant to DMSO; non-cytotoxic
Materiale EVA
Sterilitet Sterile
Autoklaverbar Not Autoclavable
Antal Wells 96
nr. pr. sag 50
nr. pr. pakke 1
Forspaltet Nej
Kan gennembores No
Temperaturområde (metrisk) -60°C to +65°C
Well Shape Round
Pladekompatibilitet 96-well MASTERBLOCK (0.5 and 1 mL), Standard 96-well Polypropylene Microplates, 96-well F-, U-, and μ Clear-bottom Polystyrene Microplates