Få mere at vide
Greiner Bio-One CapMat, for use with 96-well MASTERBLOCK™ Microplates
Beskrivelse
- For use with 96-well MASTERBLOCK Microplates
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Translucent |
| Certificeringer/compliance | Free of detectable DNase/RNase, human DNA and pyrogens; resistant to DMSO; non-cytotoxic |
| Materiale | EVA |
| Sterilitet | Sterile |
| Autoklaverbar | Not Autoclavable |
| Antal Wells | 96 |
| nr. pr. sag | 50 |
| nr. pr. pakke | 1 |
| Forspaltet | Nej |
| Kan gennembores | No |
| Vis mere |