Få mere at vide
Thermo Scientific™ Thermo Scientific™ Veterinærprøveflasker
Product Code. p-4526581
Change view
Click to view available options
Materiale:
Polypropylen
Polypropylen med høj klarhed
Lukketype:
Flip Top
Låseforsegling, Flip Top
nr. pr. sag:
500
1500
2000
Unit Size:
Pakke med 1500
Pakke med 500
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Materiale Lukketype nr. pr. sag Unit Size
15638578 Polypropylen Flip Top 2000 -
15237486 Polypropylen Flip Top 500 Pakke med 500
15698578 Polypropylen med høj klarhed Flip Top 500 Pakke med 500
15688578 Polypropylen med høj klarhed Flip Top 1500 Pakke med 1500
15618588 Polypropylen med høj klarhed Låseforsegling, Flip Top 500 Pakke med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Product Code. 15638578 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. CNLL2000
Saml, se og transporter nemt prøver med Capitol Vial Veterinærprøvehætteglas
Thermo Scientific™ Veterinærprøveindsamling og transportampuller er fremstillet af jomfruelig polypropylen og giver en lufttæt og lækagebestandig forsegling.
Funktioner:
  • Anvendes almindeligvis til infektionskontrol af mastitis og dyrlægeprøvetagning
  • Indsaml og transporter biopsier og urin- og blodprøver
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Oversigt Polypropylen; 0,37 oz. (11 ml); 2.000/Cs.
Diameter (metrisk) Indvendig 18 mm
Materiale Polypropylen
Sterilitet Ikke steril
Volumen (metrisk) 11 mL
Til brug med (applikation) Veterinærprøver
nr. pr. sag 2000
Volumen (engelsk) 0,37 oz.
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukketype Flip Top
Certificeringer/compliance Analysecertifikat (COA), overensstemmelsescertifikat (COC)
Højde (metrisk) 53 mm
Produkttype Polypropylen-beholder