Få mere at vide
Thermo Scientific™ Capitol Vial Veterinærprøvehætteglas
Materiale:
Polypropylen
Polypropylen med høj klarhed
Lukketype:
Flip Top
Låseforsegling, Flip Top
nr. pr. sag:
500
1500
2000
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1500
Pakke med 500
Beskrivelse
Thermo Scientific™ Capitol Vial Veterinærprøvesamling og transporthætteglas er konstrueret af ny polypropylen og giver en lufttæt og lækagebestandig forsegling.
Funktioner:
- Anvendes almindeligvis til infektionskontrol af mastitis og dyrlægeprøvetagning
- Indsaml og transporter biopsier og urin- og blodprøver
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Polypropylen med høj klarhed; 0,44 oz. (13 ml); 500/Cs. |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 14 mm |
| Materiale | Polypropylen med høj klarhed |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Volumen (metrisk) | 13 mL |
| Til brug med (applikation) | Veterinærprøver |
| nr. pr. sag | 500 |
| Volumen (engelsk) | 0,44 oz. |
| Lukketype | Flip Top |
| Højde (metrisk) | 95 mm |
| Vis mere |