Få mere at vide
Thermo Scientific™ Capitol Vial Veterinærprøvehætteglas
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15618588
Materiale:
Polypropylen
Polypropylen med høj klarhed
Lukketype:
Flip Top
Låseforsegling, Flip Top
nr. pr. sag:
500
1500
2000
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1500
Pakke med 500
Artikelnummer. 15618588
Brand: Thermo Scientific™ VETLSCL500
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Saml, se og transporter nemt prøver med Capitol Vial Veterinærprøvehætteglas
Thermo Scientific™ Capitol Vial Veterinærprøvesamling og transporthætteglas er konstrueret af ny polypropylen og giver en lufttæt og lækagebestandig forsegling.
Funktioner:
  • Anvendes almindeligvis til infektionskontrol af mastitis og dyrlægeprøvetagning
  • Indsaml og transporter biopsier og urin- og blodprøver
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Polypropylen med høj klarhed; 0,44 oz. (13 ml); m/Lås tætning; 500/Cs.
Diameter (metrisk) Indvendig 14 mm
Materiale Polypropylen med høj klarhed
Sterilitet Ikke steril
Volumen (metrisk) 13 mL
Til brug med (applikation) Veterinærprøver
nr. pr. sag 500
Volumen (engelsk) 0,44 oz.
Lukketype Låseforsegling, Flip Top
Højde (metrisk) 95 mm
Type Prøveindsamlings- og transportrør