Få mere at vide
Thermo Scientific™ Capitol Vial Transport-Tube Screw Caps
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17145311
Farve:
Blå
Green
Gul
Hvid
Rød
nr. pr. sag:
2000/Cs.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2000
Artikelnummer. 17145311
Brand: Thermo Scientific™ S40204
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Thermo Scientific™ Capitol Vial Transport-Tube Screw Caps are made of polyethylene.
Thermo Scientific™ Capitol Vial Transport-Tube Screw Caps are made of polyethylene.
  • For 10 and 12 mL serum transport tubes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Skruelåg
Materiale Polyethylen
Farve Gul
nr. pr. sag 2000/Cs.
Mængde 2000/Cs.
Til brug med (udstyr) 10 and 12 mL Serum Transport Tubes