Få mere at vide
Thermo Scientific™ Capitol Vial Transport-Tube Screw Caps
Farve:
Blå
Green
Gul
Hvid
Rød
nr. pr. sag:
2000/Cs.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2000
Beskrivelse
Thermo Scientific™ Capitol Vial Transport-Tube Screw Caps are made of polyethylene.
- For 10 and 12 mL serum transport tubes
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) Udvendig | 15 mm |
| Produkttype | Screw Cap |
| Farve | Green |
| nr. pr. sag | 2000/Cs. |
| Mængde | 2000/Cs. |
| Til brug med (udstyr) | Capitol Vial 10 and 12 mL Transport Tubes (not included) |