Få mere at vide
Thermo Scientific™ Capitol Vial Transport-Tube Screw Caps
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17135311
Farve:
Blå
Green
Gul
Hvid
Rød
nr. pr. sag:
2000/Cs.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2000
Artikelnummer. 17135311
Brand: Thermo Scientific™ S40203
Thermo Scientific™ Capitol Vial Transport-Tube Screw Caps are made of polyethylene.
Thermo Scientific™ Capitol Vial Transport-Tube Screw Caps are made of polyethylene.
  • For 10 and 12 mL serum transport tubes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) Udvendig 15 mm
Produkttype Screw Cap
Farve Green
nr. pr. sag 2000/Cs.
Mængde 2000/Cs.
Til brug med (udstyr) Capitol Vial 10 and 12 mL Transport Tubes (not included)