Få mere at vide
Thermo Scientific™ Capitol Vial Split Urin Collection Kit
Beskrivelse
Capitol Vial Split Specimen Collection Kit overholder SAMHSA og Department of Transportation-retningslinjerne for urinmedicinske testprogrammer og andre applikationer, hvor en anden prøve er påkrævet.
Funktioner:
- Brugervenligt sæt —skal blot fjerne foliens toplåg, fjerne komponenterne og give donoren opsamlingskoppen
- Efter prøvetagning hældes 30 ml urin i det første transporthætteglas og 15 ml i det andet hætteglas, luk det hængslede låg, indtil det klikker
- Placer hætteglasset i den forreste lomme på prøveposen og udfyld rekvisitionen i den bagerste lomme
- Fjern den blå release liner på posen og fold flappen over lommerne for at forsegle
Bestillingsoplysninger:
Brugerdefineret branding tilgængelig for folietoppe og prøveposer.
Inkluderer:
Bægerglas (8 oz.) med temperaturindikatorstrimmel, to (2) 45 ml opbevaringshætteglas, generisk prøvetaske med dobbelt lomme, top af absorberende folie.
Bemærk:
For test i henhold til retningslinjerne for stofmisbrug og mentale sundhedstjenester henvises til SAMSHA-instruktionen for krav til indsamling og transport.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Prøveindsamlingssæt |
| Materiale | Polypropylen |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Oversigt | Split Folie Top prøvesamlingssæt, 100/Cs |
| Til brug med (applikation) | Den amerikanske føderale regering Worplace Drug Testing Programmer |
| Inkluderer | 8 oz. bægerglas med temperaturindikatorstrimmel, 2 x 45 mL transportrør, en generisk prøvepose med dobbelt lomme med absorbent og en folietopforsegling. |
| nr. pr. sag | 100/Cs. |