Få mere at vide
Thermo Scientific™ Capitol Vial prøvesamlingsbægre
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4525871
Kapacitet (metrisk):
103,5 ml
236 ml
Kapacitet (engelsk):
3,5 oz.
8 oz.
Inkluderer:
Hældetud
Temperaturstrimmel
Pakningsstørrelse:
Pakke med 350
Pakke med 500
Artikelnummer. 15628558
Brand: Thermo Scientific™ 10121
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Capitol Vial prøvebægre til nem prøveindsamling og -overførsel.
Thermo Scientific™ Capitol Vial Specimen Collection Beagers tilbydes i to volumener, 3 oz. og 8 oz., for at understøtte en række forskellige prøveindsamlingsbehov. Bægerne har hældetude for nem prøveoverførsel.
Funktioner:
  • Hældud for nem overførsel af prøve til mindre beholdere
  • Med eller uden temperaturindikatorstrimler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Produkttype Prøvesamlingsbæger
Materiale Polypropylen
Kapacitet (engelsk) 3,5 oz.
Kapacitet (metrisk) 103,5 ml
Oversigt Opsamlingskop med hældetud; 3,5 oz. (103,5 ml)
Inkluderer Hældetud
nr. pr. sag 350/Cs.