Learn More
Thermo Scientific™ Capitol Vial prøvesamlingsbægre
Click to view available options
Kapacitet (metrisk):
103,5 ml
236 ml
Kapacitet (engelsk):
3,5 oz.
8 oz.
Inkluderer:
Hældetud
Temperaturstrimmel
Unit Size:
Pakke med 350
Pakke med 500
Description
Thermo Scientific™ Capitol Vial Specimen Collection Beagers tilbydes i to volumener, 3 oz. og 8 oz., for at understøtte en række forskellige prøveindsamlingsbehov. Bægerne har hældetude for nem prøveoverførsel.
Funktioner:
- Hældud for nem overførsel af prøve til mindre beholdere
- Med eller uden temperaturindikatorstrimler
Specifications
Specifications
| Produkttype | Prøvesamlingsbæger |
| Materiale | Polypropylen |
| Kapacitet (engelsk) | 3,5 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 103,5 ml |
| Oversigt | Opsamlingskop med hældetud; 3,5 oz. (103,5 ml) |
| Inkluderer | Hældetud |
| nr. pr. sag | 350/Cs. |