Få mere at vide
Thermo Scientific™ Capitol Vial Snappies™ Beholdere til modermælk
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4525844
Kapacitet (metrisk):
11 ml
30 ml
70 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 200
Artikelnummer. 15668558
Brand: Thermo Scientific™ 10253
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Saml, opbevar og dispenser modermælk med Snappies containere.
Snappies modermælksbeholdere er bygget til formål at understøtte ernæringsbehovet hos for tidligt fødte spædbørn i deres kritiske, tidlige måneder. Beholderne tilbydes i 1 oz. til 2,3 oz. mængder, der skal skaleres med modermælksproduktionen og har et unikt flip-top-design, der muliggør opsamling, opbevaring og fodring fra den samme flaske.
Funktioner:
  • Let-åbne fane design
  • Låsehængslet låg forbliver af vejen under brug
  • Nemt at se mælkemængdetal
  • Stor bund beskytter beholderen mod at vælte
  • Passer til de fleste nipler i standardstørrelse, der bruges til fodring og brystpumper med gevind
  • Fås i to praktiske størrelser: 1 oz. (29,6 ml) og 2,3 oz. (70 ml)
  • Kalibreret i ml for nøjagtige fodringsmålinger
  • Plads til at skrive mors navn, dato og afhentningstidspunkt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Beholder til modermælk
Materiale Polypropylen
Kapacitet (engelsk) 2,3 oz.
Kapacitet (metrisk) 70 ml
Lukketype Flip Top
Oversigt CV Snappies 70 ml human mælkebeholder (20 pakker af 10)
Mærke Plads til at skrive mors navn, dato og afhentningstidspunkt
nr. pr. sag 200/Cs.