Få mere at vide
Thermo Scientific™ Capitol Vial Snappies™ Beholdere til modermælk
Artikelnummer. 15688558
Kapacitet (metrisk):
11 ml
30 ml
70 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 200
Artikelnummer. 15688558
Brand: Thermo Scientific™ 10275
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Saml, opbevar og dispenser modermælk med Snappies containere.
Snappies modermælksbeholdere er bygget til formål at understøtte ernæringsbehovet hos for tidligt fødte spædbørn i deres kritiske, tidlige måneder. Beholderne tilbydes i 1 oz. til 2,3 oz. mængder, der skal skaleres med modermælksproduktionen og har et unikt flip-top-design, der muliggør opsamling, opbevaring og fodring fra den samme flaske.
Features:
  • Easy-open tab design
  • Locking hinged lid stays out of the way during use
  • Easy to see milk volume numbers
  • Large base protects container from falling over
  • Fits most standard size nipples used for feeding and threaded breast pumps
  • Available in two convenient sizes: 1 oz. (29.6mL) and 2.3 oz. (70mL)
  • Calibrated in mLs for accurate feeding measurements
  • Space to write mother's name, date and collection time
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Breast Milk Container
Materiale Polypropylene
Kapacitet (engelsk) 0.37 oz.
Kapacitet (metrisk) 11 ml
Lukketype Flip Top
Oversigt CV Snappies 11 mL Colostrum Container
Mærke Space to write mother's name, date, and collection time
nr. pr. sag 100/Cs.