Få mere at vide
Thermo Scientific™ Capitol hætteglas enkeltprøve urinopsamlingssæt
Beskrivelse
Thermo Scientific™ Capitol Vial Urinsamlingssæt til enkeltprøver giver et opsamlingsbæger, transporthætteglas og prøvetransportpose i en manipulationssikker pakke til støtte for lægemiddeltestprogrammer. Sættene er konstrueret af en lavbindende polypropropylenharpiks, der er blevet laboratorietestet for interaktion med stoffer af misbrugsanalytter.
- Nem at —bruge, skal du blot fjerne folie-toplåget, fjerne komponenterne og give donoren opsamlingsbægeret
- Når prøven er opsamlet, overføres urinen til det manipulationssikrede hætteglas, luk det hængslede låg, indtil det klikker, og pose til transport
Bestillingsoplysninger:
Sag på 100. Brugerdefineret branding tilgængelig for folietoppe og prøveposer.
Inkluderer:
Opsamlingskop (8 oz.) med temperaturindikatorstrimmel, 45 ml manipulationssikret transporthætteglas, prøvepose med dobbelt lomme med absorberende pude og en folietopforsegling
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Prøveindsamlingssæt |
| Materiale | Polypropylen |
| Sterilitet | Steril |
| Kapacitet (metrisk) | 45 mL |
| Oversigt | Enkeltprøvesamlingssæt |
| Inkluderer | Opsamlingskop (8 oz.) med temperaturindikatorstrimmel, 45 ml manipulationssikret transporthætteglas, generisk prøvetaske med dobbelt lomme, absorberende pude og folietop |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.