Få mere at vide
Thermo Scientific™ Capitol Vial flip-top polypropylenbeholdere
Farve:
Frego Rød
Gul
Guld
Himmelblå
Hvid
Klar
Kongeblå
Lilla
Lime
Lys orange
Lys rød
Lysebrun
Mørke orange
Neutral
Pink (Pink)
Rød
Sølv
Sort
Stedsegrøn
Turkis knap
Vin
Stil:
Høj profil
Høj profil med skriveplads
Høj profil
Lav profil
Lav profil, bred mund
Nederdel top
Sikkerhedssikret
Skrive-på plads
Standard
Volumen (engelsk):
2,0 oz.
2,5 oz.
3 oz.
4 oz.
5 oz.
8 oz.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 150
Pakke med 175
Pakke med 250
Pakke med 400
Pakke med 600
Beskrivelse
Thermo Scientific™ Capitol Vial Flip-Top polypropylenbeholdere er ideelle til opsamling af væsker og faste stoffer til mejeritestning, indsamling af mad- og drikkevareprøver, veterinærapplikationer, miljøprøvetagning, vandanalyse, generel emballering og opbevaring.
- 100 % FDA godkendt polypropylen i fødevarekvalitet
- Aseptisk, lufttæt og lækagebestandig konstruktion
- Permanent hængslet låg gør det nemt at åbne hætteglasset med én hånd
- Skulderløse, linerløse beholdere
- Fås i kapaciteter fra 2,5 til 8 oz.
Anbefalet til:
Opbevaring af biomateriale, biopsitransport, DNA-opbevaring, mejeritestning, diagnostisk produktemballage, miljøprøvetagning, vandtestning
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | 90 ml (3 oz.); Med nederdel top |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 33 mm |
| Farve | Neutral |
| Materiale | Polypropylen |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Volumen (metrisk) | 90 mL |
| nr. pr. sag | 400 |
| Stil | Nederdel top |
| Volumen (engelsk) | 3 oz. |
| Lukketype | Flip Top |
| Vis mere |