Få mere at vide
- Home
- Products
- Hætteglas
- Prøvehætteglas
- Thermo Scientific™ Capitol Vial flip-top polypropylenbeholdere
Thermo Scientific™ Capitol Vial flip-top polypropylenbeholdere
Artikelnummer. 17185271
| Artikelnummer. | Farve | Stil | Volumen (engelsk) | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 17185271 | Neutral | Høj profil | 4 oz. | - |
| 15678578 | Neutral | Nederdel top | 3 oz. | Pakke med 400 |
| 17115271 | Lime | Høj profil | 4 oz. | - |
| 15618538 | Guld | Høj profil | 4 oz. | Pakke med 250 |
| 15628528 | Lime | Standard | 3 oz. | Pakke med 400 |
| 15648528 | Kongeblå | Standard | 3 oz. | Pakke med 400 |
| 15658528 | Himmelblå | Standard | 3 oz. | Pakke med 400 |
| 15668528 | Turkis knap | Standard | 3 oz. | Pakke med 400 |
| 15678528 | Gul | Standard | 3 oz. | Pakke med 400 |
| 15698528 | Klar | Sikkerhedssikret | 3 oz. | Pakke med 400 |
| 15618528 | Frego Rød | Standard | 3 oz. | Pakke med 400 |
| 17185261 | Guld | Standard | 3 oz. | - |
| 15688528 | Neutral | Skrive-på plads | 3 oz. | Pakke med 400 |
| 17125271 | Lys rød | Høj profil | 4 oz. | - |
| 17165271 | Hvid | Høj profil | 4 oz. | - |
| 15628538 | Neutral | Høj profil med skriveplads | 4 oz. | Pakke med 250 |
| 15688538 | Neutral | Lav profil | 4 oz. | Pakke med 250 |
| 15638548 | Neutral | Lav profil, bred mund | 5 oz. | Pakke med 175 |
| 15648548 | Klar | Standard | 8 oz. | Pakke med 150 |
| 15658568 | Klar | Standard | 2,5 oz. | Pakke med 400 |
| 17125291 | Stedsegrøn | Standard | 2,5 oz. | - |
| 17135291 | Rød | Standard | 2,5 oz. | - |
| 17145291 | Hvid | Standard | 2,5 oz. | - |
| 15608508 | Neutral | Standard | 2,0 oz. | Pakke med 600 |
| 17175251 | Sort | Standard | 2,0 oz. | - |
| 15638508 | Mørke orange | Standard | 2,0 oz. | Pakke med 600 |
| 15648508 | Stedsegrøn | Standard | 2,0 oz. | Pakke med 600 |
| 15658508 | Frego Rød | Standard | 2,0 oz. | Pakke med 600 |
| 15668508 | Guld | Standard | 2,0 oz. | Pakke med 600 |
| 15678508 | Lime | Standard | 2,0 oz. | Pakke med 600 |
| 17185251 | Lysebrun | Standard | 2,0 oz. | - |
| 17195251 | Lys orange | Standard | 2,0 oz. | - |
| 15618518 | Lys rød | Standard | 2,0 oz. | Pakke med 600 |
| 17105261 | Pink (Pink) | Standard | 2,0 oz. | - |
| 15638518 | Kongeblå | Standard | 2,0 oz. | Pakke med 600 |
| 17115261 | Sølv | Standard | 2,0 oz. | - |
| 15648518 | Himmelblå | Standard | 2,0 oz. | Pakke med 600 |
| 15668518 | Gul | Standard | 2,0 oz. | Pakke med 600 |
| 15658518 | Turkis knap | Standard | 2,0 oz. | Pakke med 600 |
| 17135261 | Vin | Standard | 2,0 oz. | Pakke med 600 |
| 17125261 | Hvid | Standard | 2,0 oz. | Pakke med 600 |
| 15628518 | Lilla | Standard | 2,0 oz. | Pakke med 600 |
Artikelnummer. 17185271
Brand: Thermo Scientific™ 04HP105BWHITE
Beskrivelse
Thermo Scientific™ Capitol Vial Flip-Top polypropylenbeholdere er ideelle til opsamling af væsker og faste stoffer til mejeritestning, indsamling af mad- og drikkevareprøver, veterinærapplikationer, miljøprøvetagning, vandanalyse, generel emballering og opbevaring.
Funktioner:
- 100 % FDA-godkendt polypropylen i fødevarekvalitet
- Aseptisk, lufttæt og lækagebestandig konstruktion
- Permanent hængslet låg gør det nemt at åbne hætteglasset med én hånd
- Skulderløse, linerløse beholdere
- Fås i kapaciteter fra 2,5 til 8 oz.
Anbefalet til:
Opbevaring af biomateriale, biopsitransport, DNA-opbevaring, mejeritestning, diagnostisk produktemballage, miljøprøvetagning, vandtestning
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | 4 oz. (118 mL); High Profile; White |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 43 mm |
| Farve | Neutral |
| Materiale | Polypropylen |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Volumen (metrisk) | 118 mL |
| nr. pr. sag | 250 |
| Stil | Høj profil |
| Volumen (engelsk) | 4 oz. |
| Lukketype | Flip Top |
| Certificeringer/compliance | Analysecertifikat (COA), overensstemmelsescertifikat (COC) |
| Højde (metrisk) | 90 mm |
| Produkttype | Polypropylen beholder |
| Vis mere Vis mindre |