Få mere at vide
Thermo Scientific™ Capitol Vial flip-top polypropylenbeholdere
Farve:
Evergreen
Frego Rød
Gul
Guld
Himmelblå
Hvid
Klar
Kongeblå
Lilla
Lime
Lys orange
Lys rød
Lysebrun
Mørke orange
Neutral
Pink (Pink)
Rød
Sølv
Sort
Turkis knap
Wine
Stil:
Høj profil
Høj profil med skriveplads
High profile
Høj profil
Lav profil
Lav profil, bred mund
Nederdel top
Sikkerhedssikret
Skrive-på plads
Standard
Volumen (engelsk):
2,0 oz.
2,5 oz.
3 oz.
4 oz.
5 oz.
8 oz.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 150
Pakke med 175
Pakke med 250
Pakke med 400
Pakke med 600
Beschreibung
Thermo Scientific™ Capitol Vial Flip-Top polypropylenbeholdere er ideelle til opsamling af væsker og faste stoffer til mejeritestning, indsamling af mad- og drikkevareprøver, veterinærapplikationer, miljøprøvetagning, vandanalyse, generel emballering og opbevaring.
- Aseptisk, lufttæt og tæt konstruktion
- 100 % FDA-godkendte hætteglas af polypropylen i fødevarekvalitet
- Permanent hængsellåg gør det nemt at åbne hætteglasset med én hånd
- Skulderløse, liner-løse beholdere
- 0,9 ID x 3,3 tommer L (23 x 84 mm)
- Fås i 22 forskellige farver
Bestillingsoplysninger:
Sag på 600
Anbefalet til:
Opbevaring af biomateriale, biopsitransport, DNA-opbevaring, mejeritestning, diagnostisk produktemballage, miljøprøvetagning, vandtestning
Spezifikation
Spezifikation
| Oversigt | 2.0 oz.; Black |
| Diameter (engelsk) Indre | 0,9 tommer. |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 23 mm |
| Farve | Sort |
| Materiale | Polypropylen |
| Sterilitet | Steril |
| Volumen (metrisk) | 60 mL |
| Højde (engelsk) | 3,3 tommer. |
| Stil | Standard |
| Volumen (engelsk) | 2,0 oz. |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur