Få mere at vide
Thermo Scientific™ Capitol Vial flip-top polypropylenbeholdere
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15648548
Farve:
Frego Rød
Gul
Guld
Himmelblå
Hvid
Klar
Kongeblå
Lilla
Lime
Lys orange
Lys rød
Lysebrun
Mørke orange
Neutral
Pink (Pink)
Rød
Sølv
Sort
Stedsegrøn
Turkis knap
Vin
Stil:
Høj profil
Høj profil med skriveplads
Høj profil
Lav profil
Lav profil, bred mund
Nederdel top
Sikkerhedssikret
Skrive-på plads
Standard
Volumen (engelsk):
2,0 oz.
2,5 oz.
3 oz.
4 oz.
5 oz.
8 oz.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 150
Pakke med 175
Pakke med 250
Pakke med 400
Pakke med 600
Artikelnummer. 15648548
Brand: Thermo Scientific™ 08CL
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Capitol Vial flip-top polypropylen-hætteglas til testning af mejeriprodukter, indsamling af mad- og drikkevareprøver, veterinærapplikationer, miljøprøvetagning, vandanalyse, generel emballering og opbevaring.
Thermo Scientific™ Capitol Vial Flip-Top polypropylenbeholdere er ideelle til opsamling af væsker og faste stoffer til mejeritestning, indsamling af mad- og drikkevareprøver, veterinærapplikationer, miljøprøvetagning, vandanalyse, generel emballering og opbevaring.
Funktioner:
  • 100 % FDA-godkendt polypropylen i fødevarekvalitet
  • Aseptisk, lufttæt og lækagebestandig konstruktion
  • Permanent hængslet låg gør det nemt at åbne hætteglasset med én hånd
  • Skulderløse, linerløse beholdere
  • Fås i kapaciteter fra 2,5 til 8 oz.
Anbefalet til:
Opbevaring af biomateriale, biopsitransport, DNA-opbevaring, mejeritestning, diagnostisk produktemballage, miljøprøvetagning, vandtestning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt 8 oz. (236 ml); Neutral
Diameter (metrisk) Indvendig 75 mm
Farve Klar
Materiale Polypropylen
Sterilitet Ikke steril
Volumen (metrisk) 236 mL
nr. pr. sag 150
Stil Standard
Volumen (engelsk) 8 oz.
Lukketype Flip Top
Højde (metrisk) 75 mm
Certificeringer/compliance Analysecertifikat (COA), overensstemmelsescertifikat (COC)
Type Polypropylen beholder