Få mere at vide
Thermo Scientific™ Capitol Vial flip-top polypropylenbeholdere
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15608508
Farve:
Frego Rød
Gul
Guld
Himmelblå
Hvid
Klar
Kongeblå
Lilla
Lime
Lys orange
Lys rød
Lysebrun
Mørke orange
Neutral
Pink (Pink)
Rød
Sølv
Sort
Stedsegrøn
Turkis knap
Vin
Stil:
Høj profil
Høj profil med skriveplads
Høj profil
Lav profil
Lav profil, bred mund
Nederdel top
Sikkerhedssikret
Skrive-på plads
Standard
Volumen (engelsk):
2,0 oz.
2,5 oz.
3 oz.
4 oz.
5 oz.
8 oz.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 150
Pakke med 175
Pakke med 250
Pakke med 400
Pakke med 600
Artikelnummer. 15608508
Brand: Thermo Scientific™ 02CL
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Capitol Vial flip-top polypropylen-hætteglas til testning af mejeriprodukter, indsamling af mad- og drikkevareprøver, veterinærapplikationer, miljøprøvetagning, vandanalyse, generel emballering og opbevaring.
Thermo Scientific™ Capitol Vial Flip-Top polypropylenbeholdere er ideelle til opsamling af væsker og faste stoffer til mejeritestning, indsamling af mad- og drikkevareprøver, veterinærapplikationer, miljøprøvetagning, vandanalyse, generel emballering og opbevaring.
Funktioner:
  • Aseptisk, lufttæt og tæt konstruktion
  • 100 % FDA-godkendte hætteglas af polypropylen i fødevarekvalitet
  • Permanent hængslet låg gør det nemt at åbne hætteglasset med én hånd
  • Skulderløse, linerløse beholdere
  • 0,9 ID x 3,3 tommer. L (23 x 84 mm)
  • Fås i 22 forskellige farver
Bestillingsoplysninger:
Sag på 600
Anbefalet til:
Opbevaring af biomateriale, biopsitransport, DNA-opbevaring, mejeritestning, diagnostisk produktemballage, miljøprøvetagning, vandtestning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt 1,5 oz. (45 ml); Neutral
Diameter (metrisk) Indvendig 28 mm
Farve Neutral
Materiale Polypropylen
Sterilitet Ikke steril
Volumen (metrisk) 45 mL
nr. pr. sag 600
Stil Standard
Volumen (engelsk) 2,0 oz.
Lukketype Flip Top
Højde (metrisk) 84 mm
Certificeringer/compliance Analysecertifikat (COA), overensstemmelsescertifikat (COC)
Type Polypropylen beholder