Få mere at vide
Thermo Scientific™ Capitol Vial flip-top polypropylenbeholdere med låseforsegling
Volumen (engelsk):
1,5 oz.
3 oz.
4 oz.
5 oz.
6 oz.
7 oz.
8 oz.
10 oz.
Materiale:
Polypropylen
Farve:
Grøn
Gul
Hvid
Klar
Kongeblå
Neutral
Rød
Sort
Diameter (metrisk) Indvendig:
28 mm
33 mm
43 mm
62 mm
63 mm
63mm
75 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 140
Pakke med 250
Pakke med 400
Pakke med 600
Beskrivelse
Thermo Scientific™ Capitol Vial Flip-Top polypropylenbeholdere med låseforsegling har en låsetap på låget for at forhindre utilsigtet åbning under håndtering og transport.
Funktioner:
- Ideel til opsamling, transport og opbevaring af en lang række væsker og faste stoffer
- 100 % FDA-godkendt polypropylen i fødevarekvalitet
- Aseptisk, lufttæt og lækagebestandig
- Permanent hængslet låg for nem åbning med én hånd
- Ikke-steril
- Fås i kapaciteter fra 1,5 til 10 oz. (45 til 296 ml)
Anbefalet til:
Bruges til mad- og drikkevaretest, veterinærapplikationer, miljøprøver, generel emballering og opbevaring.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | 1,5 oz.; Lås tætning; Neutral |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 28 mm |
| Farve | Klar |
| Materiale | Polypropylen |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Volumen (metrisk) | 45 mL |
| nr. pr. sag | 600 |
| Volumen (engelsk) | 1,5 oz. |
| Lukketype | Låseforsegling, Flip Top |
| Højde (metrisk) | 84 mm |
| Vis mere |