Få mere at vide
Thermo Scientific™ Capitol Vial Flip-Top polypropylenbeholdere med Chain of Custody-segl
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15698558
Volumen (metrisk):
45 ml
89 ml
296 ml
Volumen (engelsk):
1,5 oz.
3 oz.
10 oz.
Farve:
Neutral
Sort
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 400
Pakke med 600
Artikelnummer. 15698558
Brand: Thermo Scientific™ 10CCCL
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sørg for, at prøverne er sikre med Capitol Vial Flip-Top polypropylenbeholdere med Chain of Custody-segl.
Thermo Scientific™ Capitol Vial Flip-Top polypropylenbeholdere med Chain of Custody Seal har en envejs, irreversibel kædelås, der sikrer beholderen, når den er lukket.
Funktioner:
  • 100 % FDA-godkendt polypropylen i fødevarekvalitet
  • Steril, lufttæt og lækagebestandig konstruktion med permanent hængslet låg
  • Skulderløse, linerløse beholdere
  • For at åbne efter brug skal du blot klippe kædelåsen med en saks
  • Ideel til transport og opbevaring af følsomme materialer og prøver
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt 10 oz. (296 ml); Naturlig; Chain of Custody lukning
Diameter (metrisk) Indvendig 62 mm
Farve Neutral
Materiale Polypropylen
Sterilitet Ikke steril
Volumen (metrisk) 296 ml
nr. pr. sag 100
Volumen (engelsk) 10 oz.
Lukketype Chain of Custody, Flip Top
Højde (metrisk) 120 mm
Certificeringer/compliance Analysecertifikat (COA), overensstemmelsescertifikat (COC)
Type Flip-top hætteglas