Få mere at vide
Thermo Scientific™ Capitol Vial Flip-Top polypropylenbeholdere med Chain of Custody-segl
Artikelnummer. 15698498
Volumen (metrisk):
45 ml
89 ml
296 ml
Volumen (engelsk):
1,5 oz.
3 oz.
10 oz.
Farve:
Neutral
Sort
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 400
Pakke med 600
Artikelnummer. 15698498
Brand: Thermo Scientific™ 02CCBLACK
Sørg for, at prøverne er sikre med Capitol Vial Flip-Top polypropylenbeholdere med Chain of Custody-segl.
Thermo Scientific™ Capitol Vial Flip-Top polypropylenbeholdere med Chain of Custody Seal har en envejs, irreversibel kædelås, der sikrer beholderen, når den er lukket.
  • 100% FDA approved food grade polypropylene
  • Sterile, airtight and leak-resistant construction with permanent hinged lid
  • Shoulderless, linerless containers
  • To open after use, simply cut the chain lock with scissors
  • Ideal for transport and storage of sensitive materials and samples
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Oversigt 1.5 oz. (45mL); Black; Chain of Custody Closure
Diameter (metrisk) Indvendig 28 mm
Farve Sort
Materiale Polypropylen
Sterilitet Ikke steril
Volumen (metrisk) 45 ml
nr. pr. sag 600
Volumen (engelsk) 1,5 oz.
Lukketype Chain of Custody, Flip Top
Højde (metrisk) 84 mm
Type Flip-top hætteglas