Få mere at vide
Thermo Scientific™ Capitol Vial Flip-Top polypropylenbeholdere med Chain of Custody-segl
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15688498
Volumen (metrisk):
45 ml
89 ml
296 ml
Volumen (engelsk):
1,5 oz.
3 oz.
10 oz.
Farve:
Neutral
Sort
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 400
Pakke med 600
Artikelnummer. 15688498
Brand: Thermo Scientific™ 02CC
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sørg for, at prøverne er sikre med Capitol Vial Flip-Top polypropylenbeholdere med Chain of Custody-segl.
Thermo Scientific™ Capitol Vial Flip-Top polypropylenbeholdere med Chain of Custody Seal har en envejs, irreversibel kædelås, der sikrer beholderen, når den er lukket.
Funktioner:
  • 100 % FDA-godkendt polypropylen i fødevarekvalitet
  • Steril, lufttæt og lækagebestandig konstruktion med permanent hængslet låg
  • Skulderløse, linerløse beholdere
  • For at åbne efter brug skal du blot klippe kædelåsen med en saks
  • Ideel til transport og opbevaring af følsomme materialer og prøver
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt 1,5 oz. (45 ml); Naturlig; Chain of Custody lukning
Diameter (metrisk) Indvendig 28 mm
Farve Neutral
Materiale Polypropylen
Sterilitet Ikke steril
Volumen (metrisk) 45 ml
nr. pr. sag 600
Volumen (engelsk) 1,5 oz.
Lukketype Chain of Custody, Flip Top
Højde (metrisk) 84 mm
Type Flip-top hætteglas