Få mere at vide
Thermo Scientific™ Thermo Scientific™ 45 ml Flip-Top 3825WZ polypropylen beholder
Artikelnummer. 15658558
Skift visning
Volumen (metrisk):
45 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 700
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
15658558 45 ml Pakke med 700
1 options
Artikelnummer. 15658558 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 10153
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Thermo Scientific™ 45 ml Flip-Top Polypropylene-beholdere er ideelle til transport af urinprøver til narkotikatestprogrammer. Beholderne har manipulationssikre og låseforseglinger for at sikre prøverne før og efter aftagning.
Thermo Scientific™ 45 ml Flip-Top 3825WZ polypropylenebeholdere er ideelle til transport af urinprøver til narkotikatestprogrammer. Beholderne har manipulationssikre og låseforseglinger for at sikre prøverne før og efter aftagning.
  • Lufttæt og lækagebestandig konstruktion
  • Fødevarekvalitets 3825WZ polypropylen
  • Permanent hængsel-låg gør det nemt at åbne flasken med én hånd
  • Skulderløse, foringsløse containere
Anbefalet til:
Test for misbrugsstoffer, indsamling af mad- og drikkevareprøver, veterinære anvendelser, miljøprøvetagning, vandtest, generel pakning og opbevaring
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt 45 mL Flip Top-hætteglas, dobbeltventil
Materiale Polypropylen
Sterilitet Ikke steril
Volumen (metrisk) 45 ml
nr. pr. sag 700
Volumen (engelsk) 1,5 oz.
Lukketype Tamper Evident, Flip Top
Produkttype Prøvebeholder