Få mere at vide
Thermo Scientific™ Capitol Vial EPA-hætteglas
Beskrivelse
- Kapacitet, 118 ml (4 oz.)
- 100mL EPA påfyldningslinje
- Harpiks med høj klarhed
- Med eller uden natriumthiosulfat pille, streng
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Klar |
| Materiale | Harpiks |
| Volumen (metrisk) | 118 mL |
| Til brug med (applikation) | Bruges til at teste for coliforme |
| Inkluderer | Ingen pille |
| Volumen (engelsk) | 3,99 oz. |
| Lukketype | Flip Top |