Få mere at vide
Thermo Scientific™ Capitol hætteglas 40 ml Snap-Cap Containere
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4526610
Farve:
Hvid
Neutral
Type:
Beholder med snaphætte
Polypropylen beholder
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2500
Pakke med 500
Artikelnummer. 15648578
Brand: Thermo Scientific™ LI02
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Capitol hætteglas 40 ml Snap-Cap Beholdere er ideelle til mad- og drikkevareprøver, opbevaring af små dele og generel emballage.
Thermo Scientific™ Capitol hætteglas 40 ml Snap-Cap Hætteglas er ideelle til mad- og drikkevareprøver, opbevaring af små dele og generel emballage.
Funktioner:
  • 100 % FDA-godkendt polypropylen i fødevarekvalitet
  • Tætsiddende snap-on hætte sikrer beholderen
  • Beholder og snaphætter sælges separat
  • Gennemsigtigt hætteglas for nem synlighed af indholdet
  • Steril
  • 1,1 ID x 3,14 tommer. L (28 x 80 mm) hætteglas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt 40 ml beholder
Diameter (metrisk) Indvendig 28 mm
Farve Neutral
Sterilitet Ikke steril
Volumen (metrisk) 40 mL
nr. pr. sag 500
Volumen (engelsk) 1,35 oz.
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukketype Snap Cap
Højde (metrisk) 80 mm
Type Polypropylen beholder
Til brug med (udstyr) Snap Cap - PN LICAP2500 (ikke inkluderet)