Få mere at vide
Thermo Scientific™ Capitol hætteglas 40 ml Snap-Cap Containere
Beskrivelse
Thermo Scientific™ Capitol hætteglas 40 ml Snap-Cap Hætteglas er ideelle til mad- og drikkevareprøver, opbevaring af små dele og generel emballage.
Funktioner:
- 100 % FDA-godkendt polypropylen i fødevarekvalitet
- Tætsiddende snap-on hætte sikrer beholderen
- Beholder og snaphætter sælges separat
- Gennemsigtigt hætteglas for nem synlighed af indholdet
- Steril
- 1,1 ID x 3,14 tommer. L (28 x 80 mm) hætteglas
Tekniske data
Tekniske data
| Lukningsfarve | Hvid |
| Oversigt | Trykhætte til 40 ml beholder (beholder medfølger ikke) |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 28 mm |
| Farve | Hvid |
| Materiale | Polypropylen |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Volumen (metrisk) | 40 mL |
| nr. pr. sag | 2500 |
| Lukketype | Snap Cap |
| Til brug med (udstyr) | 40 mL beholder - PN LI02 (medfølger ikke) |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?