Få mere at vide
Thermo Scientific™ Capitol hætteglas 40 ml Snap-Cap Containere
Beskrivelse
Thermo Scientific™ Capitol hætteglas 40 ml Snap-Cap Hætteglas er ideelle til mad- og drikkevareprøver, opbevaring af små dele og generel emballage.
Funktioner:
- 100 % FDA-godkendt polypropylen i fødevarekvalitet
- Tætsiddende snap-on hætte sikrer beholderen
- Beholder og snaphætter sælges separat
- Gennemsigtigt hætteglas for nem synlighed af indholdet
- Steril
- 1,1 ID x 3,14 tommer. L (28 x 80 mm) hætteglas
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | 40 ml beholder |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 28 mm |
| Farve | Neutral |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Volumen (metrisk) | 40 mL |
| nr. pr. sag | 500 |
| Volumen (engelsk) | 1,35 oz. |
| Lukningsmateriale | Polypropylen |
| Lukketype | Snap Cap |
| Til brug med (udstyr) | Snap Cap - PN LICAP2500 (ikke inkluderet) |
| Vis mere |