Få mere at vide
Thermo Scientific™ Capitol-hætteglas 12 x 75 mm prøverør med rund bund
Volumen (metrisk):
5 ml
Beskrivelse
Bruge Thermo Scientific™ Capitol Vial 12 x 75 mm prøverør med rund bund til prøveopsamling, opbevaring og transport. Rørene er ikke-sterile.
Tube funktioner
- Fås i polystyren og polypropylen
- Bruges med 12mL hætter og farvekodeprøver
Advarsler vedrørende bestilling:
Sag på 1000.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Prøverør af polypropylen uden låg |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 12 mm |
| Materiale | Polypropylen |
| Volumen (metrisk) | 5 ml |
| nr. pr. sag | 1000 |
| Stil | Rund bund |
| Lukketype | Prop |
| Højde (metrisk) | 75 mm |
| Type | Prøverør |
| Til brug med (udstyr) | Universal stikhætte - M995133 |