Få mere at vide
Thermo Scientific™ Thermo Scientific™ 10 ml og 12 ml skruetops transportrør og kondensatorer
Artikelnummer. 17155311
Skift visning
Volumen (metrisk):
10 ml
12 ml
90 ml
118 ml
Lukketype:
Flip Top
Ikke inkluderet
Skruelåg
Farve:
Klar
Neutral
Ravgul
Lukningsfarve:
Blå
Grøn
Gul
Hvid
Ikke inkluderet
Klar
Rød
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 250
Pakke med 400
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Lukketype Farve Lukningsfarve Pakningsstørrelse
17155311 10 ml Skruelåg Klar Rød -
17115321 12 ml Skruelåg Klar Blå -
16622087 10 ml Skruelåg Klar Hvid -
17165311 10 ml Skruelåg Klar Blå -
17175311 10 ml Skruelåg Klar Grøn -
16645742 10 ml Skruelåg Klar Gul -
17105321 12 ml Skruelåg Klar Gul Pakke med 1000
17185311 12 ml Skruelåg Ravgul Gul Pakke med 1000
17145301 10 ml Ikke inkluderet Klar Ikke inkluderet -
17195311 12 ml Ikke inkluderet Klar Ikke inkluderet -
15608528 90 ml Flip Top Neutral Klar Pakke med 400
15608538 118 ml Flip Top Neutral Klar Pakke med 250
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 17155311 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. S40300
Forventet forsendelse: 03-03-2027
Vælg 10 ml og 12 ml skruetoprør til prøveindsamling og transport. Rørene er fremstillet af en fødevaregodkendt polypropylenharpiks for at sikre visuel klarhed og prøvesikkerhed.
Thermo Scientific™ 0 ml og 12 ml skruetop-transportrør er lavet af jomfrueligt, klaret polypropylenharpiks for visuel klarhed og prøvesikkerhed.
  • Fritstående
  • Ikke-sterile rør
10 ml
  • Gradueringer i 1 ml stiger op til 8 ml
  • 0,59 O.D. x 3,38 tommer L (15 x 86 mm)
  • Rund bund med nederdel
12 ml
  • Ætsede fyldlinjer ved 5 ml og 8 ml
  • 0,59 O.D. x 3,77 tommer L (15 x 96 mm)
  • Kegleformet bund med skørt
  • Fås i ravfarve til lysfølsomme prøver
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukningsfarve Rød
Farve Klar
Diameter (metrisk) Udvendig 15 mm
Materiale Polypropylen
Sterilitet Ikke steril
Volumen (metrisk) 10 ml
nr. pr. sag 2000/Cs.
Stil Med skørt, rund bund
Lukningsmateriale Polyethylen
Lukketype Skruelåg
Højde (metrisk) 86 mm
Produkttype Prøveflaske