Få mere at vide
Thermo Scientific™ Thermo Scientific™ 10 mL and 12 mL Screw Top Transport Tubes and Caps
Volumen (metrisk):
10 mL
12 mL
90 mL
118 mL
Lukketype:
Flip Top
Ikke inkluderet
Skruelåg
Farve:
Klar
Neutral
Ravgul
Lukningsfarve:
Blå
Grøn
Gul
Hvid
Ikke inkluderet
Klar
Rød
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 250
Pakke med 400
Beskrivelse
Thermo Scientific™ 0 mL and 12 mL Screw Top Transport Tubes are made from virgin, clarified polypropylene resin for visual clarity and sample security.
- Freestanding
- Non-sterile tubes
10 mL
- Graduations in 1 mL increments up to 8 mL
- 0.59 O.D. x 3.38 in. L (15 x 86 mm)
- Round bottom with skirt
12 mL
- Etched fill lines at 5 mL and 8 mL
- 0.59 O.D. x 3.77 in. L (15 x 96 mm)
- Conical bottom with skirt
- Available in amber color for light sensitive samples
Tekniske data
Tekniske data
| Lukningsfarve | Hvid |
| Farve | Klar |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 15 mm |
| Materiale | Polypropylen |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Volumen (metrisk) | 10 mL |
| nr. pr. sag | 2000/Cs. |
| Stil | Skirted, round bottom |
| Lukningsmateriale | Polyethylen |
| Lukketype | Skruelåg |
| Vis mere |