Få mere at vide
Thermo Scientific™ Thermo Scientific™ 10 mL and 12 mL Screw Top Transport Tubes and Caps
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16622087
Volumen (metrisk):
10 mL
12 mL
90 mL
118 mL
Lukketype:
Flip Top
Ikke inkluderet
Skruelåg
Farve:
Klar
Neutral
Ravgul
Lukningsfarve:
Blå
Grøn
Gul
Hvid
Ikke inkluderet
Klar
Rød
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 250
Pakke med 400
Artikelnummer. 16622087
Brand: Thermo Scientific™ S40301
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Choose 10 mL and 12 mL screw top tubes for sample collection and transport. The tubes are manufactured from a food grade polypropylene resin for visual clarity and sample security.
Thermo Scientific™ 0 mL and 12 mL Screw Top Transport Tubes are made from virgin, clarified polypropylene resin for visual clarity and sample security.
  • Freestanding
  • Non-sterile tubes
10 mL
  • Graduations in 1 mL increments up to 8 mL
  • 0.59 O.D. x 3.38 in. L (15 x 86 mm)
  • Round bottom with skirt
12 mL
  • Etched fill lines at 5 mL and 8 mL
  • 0.59 O.D. x 3.77 in. L (15 x 96 mm)
  • Conical bottom with skirt
  • Available in amber color for light sensitive samples
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukningsfarve Hvid
Farve Klar
Diameter (metrisk) Udvendig 15 mm
Materiale Polypropylen
Sterilitet Ikke steril
Volumen (metrisk) 10 mL
nr. pr. sag 2000/Cs.
Stil Skirted, round bottom
Lukningsmateriale Polyethylen
Lukketype Skruelåg
Højde (metrisk) 86 mm
Type Prøvehætteglas