Få mere at vide
Thermo Scientific™ Capit-All Flex Cap Driver-kassetter
Artikelnummer. 31872965 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Kompatible opbevaringsrør:
Azenta 96-format ekstern tråd
Azenta 96-format intern tråd
Matrix og Nunc rør i 96- eller 48-formater
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kompatible opbevaringsrør
31872965 Azenta 96-format ekstern tråd
31872964 Azenta 96-format intern tråd
30274494 Matrix og Nunc rør i 96- eller 48-formater
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 31872965 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 4130FDXE
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
Thermo Scientific Capit-All Flex Cap Driver-kassetterne er kompatible med både Matrix og Nunc rør i 96- eller 48-formater samt Azenta FluidX-rør i 96-format. Det anbefales at udskifte den efter 10.000 afkapslingscyklusser.
  • Cap driver-kassette kompatibel med Thermo Scientific Capit-All Flex Automated Decapper (P/N 4120-FLEX)
  • Rør-kompatibilitet: Matrix og Nunc kryorør i 96- og 48-formater; Azenta FluidX-rør med indvendigt gevind i 96-format
  • Udskift efter 10.000 cyklusser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kompatible opbevaringsrør Azenta 96-format ekstern tråd
Afdækningsformat 96-kanal
Type Afkappning af hovedet
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.